2-Chlorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
o-Chlorobenzoyl chloride
OR5336-100G
OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA
36.4
EUR
APOSOR5336-100G
APOSOR5336-25G
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
2-Chlorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₄Cl₂O Peso molecolare: 175,01 g/mol Punto di ebollizione: 237…239 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000660 CAS Number: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 UN: 3265 ADR: 8,II |