Stampa…
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₈H₈ClN
Punto di ebollizione: 93…98 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01941330
CAS Number: 25658-80-4