Stampa…
2,6-Dimetilpiridina 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 149 EUR
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Dimetilpiridina 98+%
2,6-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 143…145 °C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006345
CAS Number: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III