Stampa…
Acido 2,4,6-triclorobenzoico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-TBA
OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 222 EUR
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
Acido 2,4,6-triclorobenzoico 99%
Acido 2,4,6-triclorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₃O₂
Peso molecolare: 225,46 g/mol
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060699
CAS Number: 50-43-1