Stampa…
2,5-Dimethylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-indole
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005621
CAS Number: 1196-79-8