2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Punto di fusione: 151…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064869 CAS Number: 73852-17-2 |