Stampa…
1-Pentene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 219 EUR
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Pentene 98%
1-Pentene
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 29…31 °C
Punto di fusione: –138 °C
Densità: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003567
CAS Number: 109-67-1
UN: 1108
ADR: 3,I