Stampa…
1-Decanethiol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 34.8 EUR
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanethiol 96%
1-Decanethiol
Formula: C₁₀H₂₂S
Punto di ebollizione: 114 °C/13mmHg
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004884
CAS Number: 143-10-2
EINECS: 205-584-2