Stampa…

4-tert-Butyl-2-methylthiazole

Fornitore: Apollo Scientific

OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 EUR
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formula: C₈H₁₃NS
Peso molecolare: 155,26 g/mol
Punto di ebollizione: 174…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051643
CAS Number: 15679-11-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR