Stampa…
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridylboronic acid hydrochloride
OR53214-1G OR53214-5G OR53214-25G
APOSOR53214-1GEA 53.9 EUR
APOSOR53214-1G APOSOR53214-5G APOSOR53214-25G
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₈BNO₂·HCl
Peso molecolare: 173,40 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2096333-73-0