Stampa…
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 996 EUR
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Peso molecolare: 246,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08063161
CAS Number: 583878-42-6