Stampa…
4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5321-1G OR5321-250MG
APOSOR5321-1GEA 754 EUR
APOSOR5321-1G APOSOR5321-250MG
4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 96%
4-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258738
CAS Number: 957034-36-5