Stampa…
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 122 EUR
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862343
CAS Number: 147900-46-7