Stampa…
Potassio tiocianato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 234 EUR
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
Potassio tiocianato 98%
Potassio tiocianato
Formula: KSCN
Punto di ebollizione: 500 °C
Punto di fusione: 172…175 °C
Densità: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
EINECS: 206-370-1