Stampa…
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octahydrocyclopenta[c]pyrrole hydrochloride
OR53182-100G OR53182-25G OR53182-5G
APOSOR53182-100GEA 147 EUR
APOSOR53182-100G APOSOR53182-25G APOSOR53182-5G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Formula: C7H14ClN
Peso molecolare: 147,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411019
CAS Number: 112626-50-3