Stampa…
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53176-100MG OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA 340 EUR
APOSOR53176-100MG APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656382
CAS Number: 14756-78-6