Stampa…
Acido sebacico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-250GEA 55.3 EUR
APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Acido sebacico
Acido sebacico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 295 °C/100mmHg
Punto di fusione: 131…134 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004440
CAS Number: 111-20-6