Stampa…
6-Chloro-1-hexene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 270 EUR
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chloro-1-hexene
6-Chloro-1-hexene
Formula: C₆H₁₁Cl
Peso molecolare: 118,61 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C
Densità: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039391
CAS Number: 928-89-2
UN: 1993
ADR: 3,III