Stampa…
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 51 EUR
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula: C₅H₇N₃O₃
Peso molecolare: 157,13 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425200
CAS Number: 4970-53-0