Stampa…
Phenyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 196 °C
Densità: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008699
CAS Number: 122-79-2
EINECS: 204-575-0