Stampa…
2-Toluoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 65.5 EUR
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
2-Toluoyl chloride 98%
2-Toluoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 88…90 °C/12mmHg
Densità: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000668
CAS Number: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II