Stampa…
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formula: C₃₈H₃₃NO₅
Punto di fusione: 70…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237034
CAS Number: 133180-01-5