Stampa…
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-10G OR53132-1G OR53132-5G
APOSOR53132-10GEA 498 EUR
APOSOR53132-10G APOSOR53132-1G APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,0200 g/mol
Punto di fusione: 49…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800557
CAS Number: 131747-45-0