Stampa…
Triethyl orthobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 55.1 EUR
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Triethyl orthobenzoate 95+%
Triethyl orthobenzoate
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Punto di ebollizione: 239…241 °C
Densità: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009222
CAS Number: 1663-61-2