Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 135 EUR
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,60 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033854
CAS Number: 7035-09-8