Stampa…
Acetato di propile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propile acetato
OR5312-1G OR5312-5G
APOSOR5312-1GEA 68.4 EUR
APOSOR5312-1G APOSOR5312-5G
Acetato di propile 99%
Acetato di propile
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 99…102 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009372
CAS Number: 109-60-4