Stampa…
1,6-Dibromopyrene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 132 EUR
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
Peso molecolare: 360,05 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263746
CAS Number: 27973-29-1