Stampa…
1,7-Heptanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 144 EUR
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanediol 98%
1,7-Heptanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 259 °C
Punto di fusione: 17…19 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002987
CAS Number: 629-30-1