Stampa…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 139 EUR
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Punto di fusione: 222 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012979
CAS Number: 137-09-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III