Stampa…
Hexylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 284 EUR
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexylamine
Hexylamine
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 129…131 °C
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008240
CAS Number: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8+3,I