Stampa…
5-Nitrobenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-1H-benzimidazole
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 132 EUR
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Punto di fusione: 207…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005604
CAS Number: 94-52-0