Stampa…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: WSC, EDC
OR53094-100G OR53094-25G OR53094-5G
APOSOR53094-100GEA 205 EUR
APOSOR53094-100G APOSOR53094-25G APOSOR53094-5G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 98%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formula: C₈H₁₇N₃
Peso molecolare: 155,24 g/mol
Densità: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00044916
CAS Number: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III