Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 120 °C Punto di fusione: 37…41 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01923356 CAS Number: 15823-04-8 |