Stampa…
4-Nitro-o-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 45.2 EUR
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylenediamine
4-Nitro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007724
CAS Number: 99-56-9
EINECS: 202-766-3