Stampa…
N-Ethylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
OR5309-100ML OR5309-25ML OR5309-500ML
APOSOR5309-100MLEA 81.5 EUR
APOSOR5309-100ML APOSOR5309-25ML APOSOR5309-500ML
N-Ethylbenzylamine 97%
N-Ethylbenzylamine
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 191…194 °C/760mmHg
Densità: 0,909 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009031
CAS Number: 14321-27-8
UN: 2735
ADR: 8,II