4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17169058 CAS Number: 50870-44-5 |