Stampa…
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 325 EUR
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimetilanilina 96%
4-Amino-N,N-dimetilanilina
Redox indicator.
Formula: C₈H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 262 °C
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007860
CAS Number: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II