Stampa…
Isatin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
OR53066-100G OR53066-2.5KG OR53066-500G
APOSOR53066-100GEA 66.9 EUR
APOSOR53066-100G APOSOR53066-2.5KG APOSOR53066-500G
Isatin 98%
Isatin
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di fusione: 199…200 °C
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005718
CAS Number: 91-56-5
EINECS: 202-077-8