Stampa…
Methyl benzenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 26.3 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methyl benzenesulphonate 98%
Methyl benzenesulphonate
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,2 g/mol
Punto di ebollizione: 147…150 °C/13mmHg
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014737
CAS Number: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III