Stampa…
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 72.5 EUR
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665357
CAS Number: 13227-01-5