4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11846188 CAS Number: 875515-76-7 |