Stampa…
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 69.8 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 280…281 °C/708mmHg
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002295
CAS Number: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5