Stampa…
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53044-1G OR53044-5G
APOSOR53044-1GEA 0 EUR
APOSOR53044-1G APOSOR53044-5G
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂NO₄
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014691
CAS Number: 88-86-8
EINECS: 201-862-2