Stampa…
Malonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5304-100G OR5304-500G
APOSOR5304-100GEA 114 EUR
APOSOR5304-100G APOSOR5304-500G
Malonamide 98%
Malonamide
Reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates: Anal. Chim. Acta, 108, 421 (1979).
Formula: C₃H₆N₂O₂
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008034
CAS Number: 108-13-4
EINECS: 203-553-8