Stampa…
5-Bromo-8-quinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 201 EUR
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Formula: C₉H₆BrNO
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457011
CAS Number: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2