Stampa…
1-Iodopentane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Pentyl iodide
OR53033-100G OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA 120 EUR
APOSOR53033-100G APOSOR53033-500G
1-Iodopentane 98%
1-Iodopentane
Formula: C₅H₁₁I
Peso molecolare: 198,05 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 1,515 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001100
CAS Number: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III