Stampa…
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53023-10G OR53023-1G OR53023-5G
APOSOR53023-10GEA 256 EUR
APOSOR53023-10G APOSOR53023-1G APOSOR53023-5G
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
1-Benzyl-1H-indazol-5-ylamine
Formula: C₁₄H₁₃N₃
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01719807
CAS Number: 23856-21-5