Stampa…
(S)-(-)-Etile lattato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
OR5301-10KG OR5301-2.5KG OR5301-500G
APOSOR5301-10KGEA 101 EUR
APOSOR5301-10KG APOSOR5301-2.5KG APOSOR5301-500G
(S)-(-)-Etile lattato 99%
(S)-(-)-Etile lattato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 152…155 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004518
CAS Number: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III