Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 133…134 °C Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001282 CAS Number: 4606-07-9 EINECS: 225-010-4 UN: 3272 ADR: 3,II |