Stampa…
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 364 EUR
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₈H₁₀N₄
Peso molecolare: 162,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00124667
CAS Number: 41601-44-9